2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 62.4 EUR InStock
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.47 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004676
Numéro CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
ONU: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité