2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
001676-500G 001676-100G
FLUO001676-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001676-500G FLUO001676-100G
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
2,2,3,3-Tétrafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.6647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004676
Numéro CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité