1,10-Diiododécane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10803.30EA 485 EUR InStock
A10803.30 A10803.18 A10803.09
1,10-Diiododécane ≥97%
1,10-Diiododécane
Purity: 97%
CAS No.: 16355-92-3
Molecular Formula: I(CH2)10I
Formula Weight: 394.08
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 197-200°/12mm
Beilstein Reference: 1738614
MDL No.: MFCD00001086
Formule: C₁₀H₂₀I₂
MW: 394,08 g/mol
Point d'ébullition: 197…200 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 2,350
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001086
Numéro CAS: 16355-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité