1,2-Diiodoéthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03019.06 L03019.14
L03019.06EA 24.8 EUR InStock
L03019.06 L03019.14
1,2-Diiodoéthane ≥98%
1,2-Diiodoéthane
Purity: 98%
CAS No.: 624-73-7
Molecular Formula: ICH2CH2I
Formula Weight: 281.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 1730870
MDL No.: MFCD00001093
Formule: C₂H₄I₂
MW: 281,86 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Densité: 2.130
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001093
Numéro CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité