1,6-Diiodohexane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
A15368.14 A15368.22
A15368.14EA 75.2 EUR InStock
A15368.14 A15368.22
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilisé
1,6-Diiodohexane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 629-09-4
Molecular Formula: I(CH2)6I
Formula Weight: 337.97
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5852
Boiling Point: 123-128°/4mm
Beilstein Reference: 1280128
MDL No.: MFCD00001103
Formule: C₆H₁₂I₂
Point d'ébullition: 123…128 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 2.052
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001103
Numéro CAS: 629-09-4
EINECS: 211-073-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité