1-Iododécane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO330360250EA 35.8 EUR InStock
ACRO330360250 ACRO330361000 ACRO330365000
1-Iododécane 98% stabilisé
1-Iododécane
Formule: C₁₀H₂₁I
MW: 268,18 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (11 mmHg)
Densité: 1,25 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001085
Numéro CAS: 2050-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité