1-Iododécane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Decane, 1-iodo-, Decyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A16173.14 A16173.18 A16173.30
A16173.14EA 41 EUR InStock
A16173.14 A16173.18 A16173.30
1-Iododécane ≥98% stabilisé
1-Iododécane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 2050-77-3
Molecular Formula: C10H21I
Formula Weight: 268.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -16°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 1735228
MDL No.: MFCD00001085
Formule: C₁₀H₂₁I
MW: 268,18 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.257
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001085
Numéro CAS: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité