1-Iodododécane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilisé avec Argent (Ag)
ACRO250090250EA 45.8 EUR InStock
ACRO250090250 ACRO250095000 ACRO250091000
1-Iodododécane 98% stabilisé
1-Iodododécane
Formule: C₁₂H₂₅I
MW: 296,24 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,2 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001088
Numéro CAS: 4292-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité