1-Iodoheptane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 34.2 EUR InStock
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilisé
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Formule: C₇H₁₅I
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.379
Point d'éclair: 78 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001104
Numéro CAS: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité