2-Iodopropane 98+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isopropyl iodide
164961000 164965000
ACRO164961000EA 65 EUR InStock
ACRO164961000 ACRO164965000
2-Iodopropane 98+% stabilisé
2-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.7 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001071
Numéro CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer copper
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité