Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diiodométhane ≥98.5%, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: Méthylène iodure

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.06053.0100EA 527 EUR InStock
1.06053.0100
Diiodométhane ≥98.5%, Supelco®
Diiodométhane
for the separation of minerals


Formule: CH₂I₂
MW: 267,84 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001079
Numéro CAS: 75-11-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/22/729122.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 3.310 - 3.320
Water (K. F.) ≤ 0.02 %
Free acid (as HI) ≤ 0.005 %
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Identity (IR) passes test


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité