Iodoéthane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
8.00896.0100EA 192 EUR InStock
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
Iodoéthane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodoéthane
Formule: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001091
Numéro CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité