Triiodométhane 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Iodoform
149121000 149125000 149120025
ACRO149121000EA 58.4 EUR InStock
ACRO149121000 ACRO149125000 ACRO149120025
Triiodométhane 99+%
Triiodométhane
Formule: CHI₃
MW: 393,73 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…122 °C
Densité: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001069
Numéro CAS: 75-47-8
EINECS: 200-874-5
Merck Index: 13,05055
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bright yellow to dark yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Loss on drying ≤0.5 % (24 h) (Over silicagel)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤110 ppm
Sulfate (SO4) ≤170 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité