Triiodométhane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Iodoform
A13664.0B A13664.18 A13664.30
A13664.0BEA 437 EUR InStock
A13664.0B A13664.18 A13664.30
Triiodométhane ≥99%
Triiodométhane
Purity: 99%
CAS No.: 75-47-8
Molecular Formula: CHI3
Formula Weight: 393.73
Flash Point: None
Odour: Unpleasant
Beilstein Reference: 1697010
Merck Reference: 14,5033
MDL No.: MFCD00001069
Formule: CHI₃
MW: 393,73 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…123 °C
Densité: 4.008
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001069
Numéro CAS: 75-47-8
EINECS: 200-874-5
Merck Index: 14,5033
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité