2-Iodoéthanol ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with copper
A14658.06 A14658.14 A14658.22
A14658.06EA 28.8 EUR InStock
A14658.06 A14658.14 A14658.22
2-Iodoéthanol ≥99% stabilisé
2-Iodoéthanol
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 624-76-0
Molecular Formula: C2H5IO
Formula Weight: 171.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 85°/25mm
Beilstein Reference: 1098258
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002830
Formule: C₂H₅IO
MW: 171,97 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (25 mmHg)
Densité: 2.202
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002830
Numéro CAS: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité