2-Iodoéthanol stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41353.9999EA 0 EUR InStock
8.41353.9999
2-Iodoéthanol stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Iodoéthanol
Formule: C₂H₅IO
MW: 171,97 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Densité: 2,202 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002830
Numéro CAS: 624-76-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 171.97 g/mol
Boiling Point 172 - 175 °C (1013 hPa)
Flash Point 65 °C
Density 2.202 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité