Triéthylamine 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
157910010 157910025 157910050 157911000 157910100
ACRO157910010EA 43.8 EUR InStock
ACRO157910010 ACRO157910025 ACRO157910050 ACRO157911000 ACRO157910100
Triéthylamine 99%, pur
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.728 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité