Triéthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12646.0F A12646.AK A12646.AP
A12646.0FEA 89.9 EUR InStock
A12646.0F A12646.AK A12646.AP
Triéthylamine 99%
Triéthylamine
Purity: 99%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4005
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.726
Point d'éclair: –11 °C (–12 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité