Triéthylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: TEA
EHERCA17832000EA 50.2 EUR InStock
EHERCA17832000
Triéthylamine
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité