Tributylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 108 EUR InStock
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributylamine 99%
Tributylamine
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.778 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009431
Numéro CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
ONU: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité