Tridodécylamine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trilaurylamine, Tridodecylamine
421620250 421621000
ACRO421620250EA 71.6 EUR InStock
ACRO421620250 ACRO421621000
Tridodécylamine 90%
Tridodécylamine
Formule: C₃₆H₇₅N
MW: 522 g/mol
Point d'ébullition: 450 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008971
Numéro CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité