Trihexylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
B23716.18 B23716.30
B23716.18EA 48.6 EUR InStock
B23716.18 B23716.30
Trihexylamine 97%
Trihexylamine
Purity: 97%
CAS No.: 102-86-3
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]3N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point: <-75°
Boiling Point: 263-265°
Beilstein Reference: 1755828
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009523
Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 269,51 g/mol
Point d'ébullition: 263…265 °C
Point de fusion: < –75 °C
Densité: 0.798
Point d'éclair: 144 °C (291 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009523
Numéro CAS: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité