Tripropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
162690010 162690025
ACRO162690010EA 103 EUR InStock
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: 32.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009363
Numéro CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
ONU: 2260
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité