Isocyanate d'octyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Octyle isocyanate
L18746.03EA 27.1 EUR InStock
L18746.03 L18746.06
Isocyanate d'octyle ≥97%
Isocyanate d'octyle
Formule: C₉H₁₇NO
MW: 155,24 g/mol
Point d'ébullition: 200…204 °C
Densité: 0,880
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3158-26-7
EINECS: 221-598-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité