Isocyanate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 42.7 EUR InStock
B25180.06 B25180.14
Isocyanate d'éthyle ≥98%
Isocyanate d'éthyle
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
ONU: 2481
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité