Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10929100EA 67 EUR InStock
EHERC10929100
Butylamine
Butylamine


Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –8 °C
Numéro MDL: MFCD00011690
Numéro CAS: 109-73-9
ONU: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité