Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1-Aminodécane

EHERC12098500EA 57.7 EUR InStock
EHERC12098500
Décylamine
Décylamine


Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Densité: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008149
Numéro CAS: 2016-57-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité