Décylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
D0033-25ML D0033-500ML D0033-100ML
TCIAD0033-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAD0033-25ML TCIAD0033-500ML TCIAD0033-100ML
Décylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Décylamine
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008149
Numéro CAS: 2016-57-1
EINECS: 217-957-7
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acdba1090791775ac2b5dd72fab823ec813d2117&vid=8dfcfbe0de7eaf08c298e5a27d555f242b50cfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité