Dodécylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
117660010 117661000 117665000
ACRO117660010EA 136 EUR InStock
ACRO117660010 ACRO117661000 ACRO117665000
Dodécylamine 98%
Dodécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008154
Numéro CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
GC ≥97.5 % (Alkyl chain distribution C12)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Amine number, total 297 to 304 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité