Dodécylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
A15515.22EA 30.7 EUR InStock
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
Dodécylamine 97%
Dodécylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 124-22-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 115°(239°F)
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 64-66°/0.05mm
Beilstein Reference: 1633576
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008154
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 27…31 °C
Densité: 0.802
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008154
Numéro CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité