Heptylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
155460250 155461000 155465000
ACRO155460250EA 32.4 EUR InStock
ACRO155460250 ACRO155461000 ACRO155465000
Heptylamine 99+%
Heptylamine
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 153…156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.774 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008244
Numéro CAS: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité