Heptylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Heptylamine, 1-Aminoheptane
A17922.14 A17922.18 A17922.30
A17922.14EA 34.1 EUR InStock
A17922.14 A17922.18 A17922.30
Heptylamine ≥98%
Heptylamine
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.775
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008244
Numéro CAS: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité