Heptylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14135000EA 51.8 EUR InStock
EHERC14135000
Heptylamine
Heptylamine
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008244
Numéro CAS: 111-68-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité