Hexadécylamine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 28.1 EUR InStock
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Hexadécylamine 90%
Hexadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…47 °C
Densité: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008158
Numéro CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité