Hexadécylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
8.22203.0100EA 35.1 EUR InStock
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
Hexadécylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 0.7821 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008158
Numéro CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
ONU: 3259
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 43 - 46 °C
Molar Mass 241.46 g/mol
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.4373 (50 °C, 589 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité