Nonylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
129180250 129181000 129185000
ACRO129180250EA 199 EUR InStock
ACRO129180250 ACRO129181000 ACRO129185000
Nonylamine 98%
Nonylamine
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.784 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008249
Numéro CAS: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité