Nonylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18209.14 A18209.22 A18209.36
A18209.14EA 132 EUR InStock
A18209.14 A18209.22 A18209.36
Nonylamine 97%
Nonylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 112-20-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8NH2
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Amine-like
Melting Point: -1°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733633
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008249
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
Point d'ébullition: 200…202 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.784
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008249
Numéro CAS: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité