Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.06845.0025EA 158 EUR InStock
8.06845.9999 8.06845.0025
Nonylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nonylamine


Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,7886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00008249
Numéro CAS: 112-20-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -1 °C
Molar Mass 143.27 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.37 hPa (25 °C)
Flash Point 63 °C
Refractive Index 1.433 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 385 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité