Octylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 51.7 EUR InStock
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Octylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Octylamine
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.7812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008247
Numéro CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
ONU: 2734
ADR: 8 (3),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité