Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octylamine, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

74989-1MLEA 37.5 EUR InStock
74989-1ML
Octylamine, Supelco®
Octylamine


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00008247
Numéro CAS: 111-86-4
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité