Propylamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36635.AK 36635.K2
36635.AKEA 41.7 EUR InStock
36635.AK 36635.K2
Propylamine ≥99%
Propylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.719
Refractive Index: 1.389
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Formule: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 48…49 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.719
Point d'éclair: –12 °C (10 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008205
Numéro CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
ONU: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7843
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité