Tétradécylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Aminotétradécane
ACRO138100500EA 164 EUR InStock
ACRO138100500 ACRO138100050 ACRO138100100
Tétradécylamine 98%
Tétradécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 37…42 °C
Densité: 0,993 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008157
Numéro CAS: 2016-42-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité