(±)-sec-Butylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13014.0F A13014.AP
A13014.0FEA 181 EUR InStock
A13014.0F A13014.AP
(±)-sec-Butylamine 98%
(±)-sec-Butylamine
Purity: 98% CAS No.: 13952-84-6 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like pH: 12.5 Melting Point: -104° Boiling Point: 63-64° Beilstein Reference: 1361345 Merck Reference: 14,1544 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008094
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63…64 °C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.722
Point d'éclair: –19 °C (–2 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008094
Numéro CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1544
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité