Isopropylamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminopropane
A15044.0F A15044.AE A15044.AP
A15044.0FEA 110 EUR InStock
A15044.0F A15044.AE A15044.AP
Isopropylamine ≥99%
Isopropylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 75-31-0
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.691
Refractive Index: 1.3750
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -101°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605259
Merck Reference: 14,5209
UN No.: 1221
MDL No.: MFCD00008082
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 33…34 °C
Point de fusion: –101 °C
Densité: 0.691
Point d'éclair: –32 °C (–25 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008082
Numéro CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
ONU: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 14,5209
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité