Isopropylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Aminopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
8.07476.0100EA 32.3 EUR InStock
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
Isopropylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isopropylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 32.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –101 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008082
Numéro CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
ONU: 1221
ADR: 3 (8),I
Merck Index: 13,05229
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -101 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 31 - 33 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 632 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.3746 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 10.4 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (700 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité