1-Éthylpropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminopentane
L02250.06EA 41.9 EUR InStock
L02250.06 L02250.14 L02250.22
1-Éthylpropylamine 98%
1-Éthylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C
Densité: 0,748
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008096
Numéro CAS: 616-24-0
ONU: 1106
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité