Nitrométhane 96% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
167860025 167865000
ACRO167860025EA 295 EUR InStock
ACRO167860025 ACRO167865000
Nitrométhane 96% pour la spectroscopie
Nitrométhane
Formule: CH₃NO₂
Point d'ébullition: 101.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité