Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
16767.18 16767.36 16767.62
16767.18EA 45.3 EUR InStock
16767.18 16767.36 16767.62
Ether diéthylique, anhydre ≥99% stabilisé ACS
Ether diéthylique
Purity: 99% min
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34.6 °C
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.713
Point d'éclair: –45 °C (–49 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 14,3806
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité