Ether diéthylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,2'-Oxybiséthane2,2'-OxydiéthaneOxyde de diéthyleEther éthylique
EHERC12606500EA 70.7 EUR InStock
EHERC12606500
Ether diéthylique
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03852
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité