Ether diéthylique stabilisé, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 5 - 10 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00921.1000 1.00921.6010 1.00921.6025 1.00921.9030 1.00921.2500 1.00921.6190
1.00921.1000EA 96.4 EUR InStock
1.00921.1000 1.00921.6010 1.00921.6025 1.00921.9030 1.00921.2500 1.00921.6190
Ether diéthylique stabilisé, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ether diéthylique
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.7 %
Identity (IR) conforms
Appearance clear
Color ≤ 10 Hazen
Titrable acid ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C) 0.713 - 0.715
Boiling point 34 - 35 °C
Chloride (Cl) ≤ 0.00003 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.00003 %
Acetone (GC) ≤ 0.005 %
Ethanol (GC) ≤ 0.02 %
Methanol (GC) ≤ 0.02 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO) ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO) ≤ 0.001 %
Matter discolored by H₂SO₄ ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water ≤ 0.03 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT). -
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité